363901
2-Chloro-2-propen-1-ol
technical grade, 90%
Sinonimo/i:
2-Chloroallyl alcohol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical grade
Saggio
90%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.459 (lit.)
P. eboll.
133-134 °C (lit.)
Densità
1.162 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
OCC(Cl)=C
InChI
1S/C3H5ClO/c1-3(4)2-5/h5H,1-2H2
OSCXYTRISGREIM-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
129.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
54 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter