On the product label, the lot number is designated by the term 'lot', 'batch', or 'source'.
329886
Water-16O
≥99.94 atom % 16O
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
17O, 18O-depleted
Normalized with respect to hydrogen
Livello qualitativo
Purezza isotopica
≥99.94 atom % 16O
Stato
liquid
pH
6.0-8.0 (25 °C)
P. ebollizione
100 °C (lit.)
Punto di fusione
0 °C (lit.)
Densità
1.000 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
depleted
Stringa SMILE
[16OH2]
InChI
1S/H2O/h1H2/i1+0
XLYOFNOQVPJJNP-IGMARMGPSA-N
Confezionamento
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
-
which number on the bottle is the Lot number
1 answer-