Documenti fondamentali
324469
Sigma-Aldrich
Ethyl 4-hydroxybenzimidate hydrochloride
96%
About This Item
Formula condensata:
HOC6H4C(=NH)OC2H5·HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
201.65
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
96%
Punto di fusione
173 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
ether
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.CCOC(=N)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C9H11NO2.ClH/c1-2-12-9(10)7-3-5-8(11)6-4-7;/h3-6,10-11H,2H2,1H3;1H
VKQSYNIFQPFOQX-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)