233625
2-Thiocytosine
97%
Sinonimo/i:
4-Amino-2-mercaptopyrimidine, 4-Amino-2-thiopyrimidine
Saggio
97%
Punto di fusione
285-290 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
NC1=NC(=S)NC=C1
InChI
1S/C4H5N3S/c5-3-1-2-6-4(8)7-3/h1-2H,(H3,5,6,7,8)
DCPSTSVLRXOYGS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?