Merck
A4638
Azathioprine
synthetic (organic), ≥98%, DNA/RNA synthesis disruptor, powder
Sinonimo/i:
6-(1-Methyl-4-nitroimidazol-5-yl)thiopurine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H7N7O2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
277.26
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
EC Number:
207-175-4
MDL number:
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Azathioprine, ≥98%
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98%
form
powder
solubility
1 M NH4OH: 20 mg/mL, clear to slightly hazy
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cn1cnc(c1Sc2ncnc3[nH]cnc23)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H7N7O2S/c1-15-4-14-7(16(17)18)9(15)19-8-5-6(11-2-10-5)12-3-13-8/h2-4H,1H3,(H,10,11,12,13)
InChI key
LMEKQMALGUDUQG-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... PPAT(5471)
Biochem/physiol Actions
Has shown promise in treatment of alopecia areata (autoimmune hair loss), with no difference in effectiveness between genders.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Azathioprine
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)