326208
2-(Diphenylphosphino)benzaldehyde
97%
Sinonimo/i:
(2-Formylphenyl)diphenylphosphine, o-(Diphenylphosphino)benzaldehyde
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Punto di fusione
112-115 °C (lit.)
Gruppo funzionale
aldehyde
phosphine
Stringa SMILE
O=Cc1ccccc1P(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C19H15OP/c20-15-16-9-7-8-14-19(16)21(17-10-3-1-4-11-17)18-12-5-2-6-13-18/h1-15H
DRCPJRZHAJMWOU-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3