320684
3,3′-Diethyloxacarbocyanine iodide
98%
Sinonimo/i:
DiOC2(3)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
278 °C (dec.) (lit.)
λmax
483 nm
Stringa SMILE
[I-].CCN1\C(Oc2ccccc12)=C\C=C\c3oc4ccccc4[n+]3CC
InChI
1S/C21H21N2O2.HI/c1-3-22-16-10-5-7-12-18(16)24-20(22)14-9-15-21-23(4-2)17-11-6-8-13-19(17)25-21;/h5-15H,3-4H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
FIZZUEJIOKEFFZ-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Articoli
Fluorescence quenching microscopy visualizes 2D materials like graphene and MoS2 rapidly, inexpensively, and with high fidelity.
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.