392197
1,1′-Diethyl-2,2′-dicarbocyanine iodide
97%
Saggio
97%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
263-265 °C (lit.)
λmax
707 nm
Stringa SMILE
[I-].CCN1\C(=C\C=C\C=C\c2ccc3ccccc3[n+]2CC)C=Cc4ccccc14
InChI
1S/C27H27N2.HI/c1-3-28-24(20-18-22-12-8-10-16-26(22)28)14-6-5-7-15-25-21-19-23-13-9-11-17-27(23)29(25)4-2;/h5-21H,3-4H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
ZFYDGPJXMYCXNV-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Articoli
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.