173738
3,3′-Diethylthiacarbocyanine iodide
Dye content 95 %
Sinonimo/i:
3-Ethyl-2-(3-[3-ethyl-2(3H)benzothiazolylidene]-1-propenyl)benzothiazolium iodide, DiSC2(3)
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
solid
Composizione
Dye content, 95%
Punto di fusione
268-270 °C (dec.) (lit.)
λmax
560 nm
Stringa SMILE
[I-].CCN1\C(Sc2ccccc12)=C\C=C\c3sc4ccccc4[n+]3CC
InChI
1S/C21H21N2S2.HI/c1-3-22-16-10-5-7-12-18(16)24-20(22)14-9-15-21-23(4-2)17-11-6-8-13-19(17)25-21;/h5-15H,3-4H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
VZBILKJHDPEENF-UHFFFAOYSA-M
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Fluorescence quenching microscopy visualizes 2D materials like graphene and MoS2 rapidly, inexpensively, and with high fidelity.
Graphene is the building block for carbon nanomaterials with different dimensionalities.