307394
Guanidine sulfate salt
99%
Sinonimo/i:
Bisguanidinium sulfate, Guanidinium sulfate
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Forma fisica
powder
Punto di fusione
290-293 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
NC(N)=N.NC(N)=N.OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2CH5N3.H2O4S/c2*2-1(3)4;1-5(2,3)4/h2*(H5,2,3,4);(H2,1,2,3,4)
UYAKTBUPMOOXNW-UHFFFAOYSA-N
WGK 3