Documenti fondamentali
O9328
Sigma-Aldrich
Ossammide
98%
Sinonimo/i:
Diamide dell’acido ossalico
About This Item
Formula condensata:
NH2COCONH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
88.07
Beilstein:
1743262
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Stato:
powder
Saggio:
98%
Livello qualitativo
Saggio
98%
Stato
powder
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Stringa SMILE
NC(=O)C(N)=O
InChI
1S/C2H4N2O2/c3-1(5)2(4)6/h(H2,3,5)(H2,4,6)
YIKSCQDJHCMVMK-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
L′ossammide può essere utilizzata:
  • Come precursore per la sintesi di ligandi, quali il bis(benzimidazolo) e le basi di Schiff, formati mediante condensazione con il furfurale.
  • Nei nanotubi di nitruro di carbonio (g-C3N4) mediante la polimerizzazione di autoassemblaggio con l′urea.
  • Come ligando ponte per la sintesi del complesso IrIII binucleare [Ir22-oxamidato-N,N′,O,O′)(ptpy)4], ptpy = 2-(p-tolil)piridinato.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Diamide
Sigma-Aldrich
D3648
Diamide
Diacetamide 97%
Sigma-Aldrich
D5950
Diacetamide
Oxalic acid 98%
Sigma-Aldrich
194131
Oxalic acid
E Armelin et al.
The Journal of organic chemistry, 66(24), 8076-8085 (2001-11-28)
The conformational properties of the oxalamide group and crystal structure of several polyoxalamides have been investigated by computational methods. First, a detailed quantum mechanical study of the conformational preferences of N,N'-dimethyloxalamide is reported. Results, which were obtained at the MP2/6-31G(d)
Bis (benzimidazole) as supramolecular building block in manganese (IV) chemistry
Samol'ova E, et al.
Journal of Molecular Structure, 1176, 366-375 (2019)
Li-Na Zhu et al.
Inorganic chemistry, 46(4), 1297-1304 (2007-01-25)
Four heteronuclear complexes Mn(CuL)2(SCN)2 (1), {[Mn(CuL)2(mu-dca)2].2H2O}n (2), Zn(CuL)2(SCN)2 (3), and [Fe(CuL)(N3)2]2 (4) incorporating macrocyclic oxamide ligands have been synthesized and structurally characterized. L is the dianion of diethyl 5,6,7,8,15,16-hexahydro-6,7-dioxodibenzo[1,4,8,11]-tetraazacyclotetradecine-13,18-dicarboxylate, and dca is the dicyanamide. The structure of 1 or 3
Synthesis and Molecular Structure of the New Green Emitting Complex [Ir2(?2-oxamidato-N, N?, O, O?)(2-(p-tolyl)pyridinato)4]
Graf M, et al.
Zeitschrift fur Anorganische und Allgemeine Chemie, 639(7), 1090-1094 (2013)
Synthesis, spectral, thermal and biological studies of mixed ligand complexes with newly prepared Schiff base and 1, 10-phenanthroline ligands
El-Halim HFA, et al.
Journal of Molecular Structure, 1146, 153-163 (2017)