Yes, this material is air-sensitive. Please review section 10 of the Safety Data Sheet. This chemical can form explosive mixtures with air on intense heating. This product should be stored highly closed and kept locked up or in an area accessible only to qualified or authorized persons.
301248
Tris[2-(2-methoxyethoxy)ethyl]amine
95%
Sinonimo/i:
TDA-1, Tris(3,6-dioxaheptyl)amine
Saggio
95%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.4486 (lit.)
Densità
1.011 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
ether
Stringa SMILE
COCCOCCN(CCOCCOC)CCOCCOC
InChI
1S/C15H33NO6/c1-17-10-13-20-7-4-16(5-8-21-14-11-18-2)6-9-22-15-12-19-3/h4-15H2,1-3H3
XGLVDUUYFKXKPL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
323.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
162 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
-
Is it air sensitive?
1 answer-