Documenti fondamentali
93300
Sigma-Aldrich
Tris(2-ethylhexyl)amine
≥97.0% (GC)
Sinonimo/i:
2-Ethyl-N,N-bis(2-ethylhexyl)-1-hexanamine, TEHA, Tri(2-ethylhexyl)amine
Scegli un formato
250 ML
CHF 203.00
CHF 203.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 ML
CHF 203.00
About This Item
Formula condensata:
[CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2]3N
Numero CAS:
Peso molecolare:
353.67
Beilstein:
2087270
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 203.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥97.0% (GC)
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.451
Densità
0.817 g/mL at 20 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
CCCCC(CC)CN(CC(CC)CCCC)CC(CC)CCCC
InChI
1S/C24H51N/c1-7-13-16-22(10-4)19-25(20-23(11-5)17-14-8-2)21-24(12-6)18-15-9-3/h22-24H,7-21H2,1-6H3
BZUDVELGTZDOIG-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 1B - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
228.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
109 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)