292656
Sodium butyrate-1-13C
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
13C Labeled sodium butyrate, Butyric acid-1-13C sodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Livello qualitativo
Stato
solid
Punto di fusione
250-253 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[Na+].CCC[13C]([O-])=O
InChI
1S/C4H8O2.Na/c1-2-3-4(5)6;/h2-3H2,1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i4+1;
MFBOGIVSZKQAPD-VZHAHHFWSA-M
Categorie correlate
Confezionamento
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.