Vai a
809756
Vitamin D3-25,26,27-13C3 solution
100 μg/mL in ethanol, ≥98 atom % 13C, ≥97% (CP)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 612.00
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
13C3C24H44O
Peso molecolare:
387.62
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.12
EC Number:
200-578-6
Isotopic purity:
≥98 atom % 13C
Assay:
≥97% (CP)
Mass shift:
M+3
Form:
solution
CHF 612.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Richiedi maggiori informazioni
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
isotopic purity
≥98 atom % 13C
Quality Segment
assay
≥97% (CP)
form
solution
concentration
100 μg/mL in ethanol
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
color
colorless
mass shift
M+3
storage temp.
−20°C
SMILES string
C=C1CC[C@H](O)C/C1=C/C=C2C(CC[C@@H]3[C@@H](CCC[13CH]([13CH3])[13CH3])C)[C@]3(C)CCC/2
InChI
1S/C27H44O/c1-19(2)8-6-9-21(4)25-15-16-26-22(10-7-17-27(25,26)5)12-13-23-18-24(28)14-11-20(23)3/h12-13,19,21,24-26,28H,3,6-11,14-18H2,1-2,4-5H3/b22-12+,23-13-/t21-,24+,25-,26?,27-/m1/s1/i1+1,2+1,19+1
InChI key
QYSXJUFSXHHAJI-ZGZAZNHXSA-N
General description
Vitamin D3, also known as cholecalciferol, promotes the absorption of calcium and phosphorus in the body to regulate bone growth. Vitamin D3 is most commonly found in humans and animals and is produced in our skin when exposed to sunlight. It is used to treat and prevent bone disorders (such as rickets, osteomalacia).
Vitamin D3-25,26,27-13C3 is an isotope of vitamin D3 wherein C-25, C-26, C-27 carbons are replaced by 13C6 isotope.
Application
Vitamin D3-25,26,27-13C3 can be used as an analytical standard for accurate data interpretation in specific biological samples.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Parola di avvertenza
Danger
Codici di pericolo
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
57.2 °F
Punto di infiammabilità (°C)
14 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)