Documenti fondamentali
427047
Sigma-Aldrich
Ethanol-2-13C
99 atom % 13C
Sinonimo/i:
13C Labeled ethanol, Ethyl alcohol-2-13C
Scegli un formato
1 G
CHF 1’260.00
CHF 1’260.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 1’260.00
About This Item
Formula condensata:
13CH3CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
47.06
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
CHF 1’260.00
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
99 atom % 13C
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.364 (lit.)
P. ebollizione
78 °C (lit.)
Punto di fusione
-114 °C (lit.)
Densità
0.801 g/mL at 25 °C
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[H]C([H])([13CH3])O
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i1+1
LFQSCWFLJHTTHZ-OUBTZVSYSA-N
Descrizione generale
Ethanol-2-13C is an isotopic labeled precursor of ethanol.
Applicazioni
Ethanol-2-13C have been used as an internal standard to quantify the formed 2,4-dinitrophenylhydrazine using matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry (MALDI-TOFMS). It can be used for enzymatic oxidation and metabolic flux analyses.
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9
Hong Liang et al.
Metabolic engineering, 65, 223-231 (2020-11-29)
Engineering microbes to utilize non-conventional substrates could create short and efficient pathways to convert substrate into product. In this study, we designed and constructed a two-step heterologous ethanol utilization pathway (EUP) in Escherichia coli by using acetaldehyde dehydrogenase (encoded by
Klaus Hollemeyer et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 21(3), 336-342 (2007-01-09)
We describe a novel method for the determination of the concentration and labeling degree of ethanol originating from 1-13C-labeling experiments. This method is suitable for high-throughput metabolic flux analysis because of the possible parallel sample preparation and fast final analysis