302929
Tetraethylammonium hydroxide solution
35 wt. % in H2O
Sinonimo/i:
TEAOH solution, TEA hydroxide
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Concentrazione
35 wt. % in H2O
Indice di rifrazione
n20/D 1.404
Densità
1.023 g/mL at 25 °C
Stringa SMILE
[OH-].CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.H2O/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;/h5-8H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1
LRGJRHZIDJQFCL-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter