Documenti fondamentali
255955
Sigma-Aldrich
Boron phosphate
99.995%
Sinonimo/i:
B(PO4), Boron orthophosphate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
BO4P
Numero CAS:
Peso molecolare:
105.78
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
Saggio
99.995%
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: boron
Densità
2.52 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[B+3].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/B.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+3;/p-3
YZYDPPZYDIRSJT-UHFFFAOYSA-K
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)