Documenti fondamentali
364525
Sigma-Aldrich
Acido oleico
Oleic acid
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
technical grade, 90%
Sinonimo/i:
Acido cis-9-ottadecenoico, Acido elainico
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)7COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
282.46
Beilstein:
1726542
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352211
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Grado:
technical grade
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Origine biologica
plant
Livello qualitativo
Grado
technical grade
Tensione di vapore
1 mmHg ( 176 °C)
Saggio
90%
Stato
liquid
semisolid
waxy solid
Indice di rifrazione
n20/D 1.459 (lit.)
P. ebollizione
194-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
Punto di fusione
13-14 °C (lit.)
Solubilità
alcohol: soluble
benzene: soluble
chloroform: soluble
diethyl ether: soluble
water: insoluble
Densità
0.887 g/mL at 25 °C
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
microbiology
Gruppo funzionale
oleic acid
Tipo di lipide
unsaturated FAs
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-
ZQPPMHVWECSIRJ-KTKRTIGZSA-N
Informazioni sul gene
Applicazioni
L′acido oleico è stato utilizzato come reagente di prova per studiarne l′impatto sulla secrezione di apoB dalle cellule HepG2.[1] È stato inoltre adoperato per studiare la risposta necrofora della formica mietitrice della Florida (Pogonomyrmex badius) all′acido oleico.[2]
Azioni biochim/fisiol
L′acido oleico è un acido grasso inodore e incolore che blocca la produzione di glucosio e l′assunzione di cibo se somministrato per via intracerebroventricolare.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Acido oleico United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1478130
Acido oleico
Acido linoleico technical, 58-74% (GC)
Sigma-Aldrich
62240
Acido linoleico
Oleilammina ≥98% (primary amine)
SAFC
HT-OA100
Oleilammina
D M Gordon
Journal of chemical ecology, 9(1), 105-111 (1983-01-01)
The response of the southern harvester ant,Pogonomyrmex badius, to oleic acid was found to depend on social context. Social context was specified as the number of ants engaging in each of five categories of behavior. When a large percentage of
C R Pullinger et al.
Journal of lipid research, 30(7), 1065-1077 (1989-07-01)
The objective of this study was to establish conditions whereby apoB secreted from HepG2 cells could be regulated over a wide range, and to determine whether changes of output were correlated with the level of apoB mRNA. The presence of
Wasim J Mir et al.
Scientific reports, 7(1), 9647-9647 (2017-08-31)
We investigate the potential use of colloidal nanoplates of Sb
Katarzyna Adamala et al.
Nature protocols, 10(6), 927-938 (2015-05-29)
The liposome dialyzer is a small-volume equilibrium dialysis device, built from commercially available materials, that is designed for the rapid exchange of small volumes of an extraliposomal reagent pool against a liposome preparation. The dialyzer is prepared by modification of
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. If we dilute the stock concentration in PBS, should we continue to store it in 4oC or move it to -20oC? When leaving aliquots of 10 mM stock diluted in 3 mM BSA in PBS, the aliquots precipitated at 4oC, because there's a lower concentration of DMSO.
    1 answer
    1. Unfortunately, there is no stability or storage information available for reconstituted this product.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  4. For technical grade, 90% oleic acid, what is the meaning of 90%? What is the remaining 10% made out of?
    1 answer
    1. The minimum purity for Oleic acid content is 90% for this product. The potential impurities in the remaining 10% are not identified. However, other fatty acids such as stearic or linoleic are likely present.
      Helpful?
  5. what is the shelf life of oleic acid (technical grade)?
    1 answer
    1. This product does not contain an expiration date or recommended retest date. Products with no expiration date or recommended retest date should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected. These products are also subject to a one year warranty from the date of shipment. For more information you may access the "Product Dating Information" document under "ADDITIONAL USEFUL DOCUMENTS ABOUT OUR PRODUCTS" at the bottom of the Quality Services page with this link: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/quality-and-regulatory-management/quality-services
      Helpful?
Reviews
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. Stirling, Scotland
    • Review 1
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    Product ordered
    The quality of the product was good, and the delivery was as scheduled. Really good service which makes my business run more smoothly. In the modern world supply problems are a huge constraint o it was refreshing to get fast and efficient service