Documenti fondamentali
242942
Sigma-Aldrich
(−)-Dimethyl D-tartrate
99%
Sinonimo/i:
D-(−)-Tartaric acid dimethyl ester, Dimethyl D-tartrate
About This Item
Formula condensata:
[-CH(OH)CO2CH3]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.14
Beilstein:
1726254
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Stato
solid
Attività ottica
[α]20/D −21°, c = 2.5 in H2O
Purezza ottica
ee: ≥99% (GLC)
P. ebollizione
158 °C/0.2 mmHg (lit.)
Punto di fusione
57-60 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
ester
hydroxyl
Stringa SMILE
COC(=O)[C@@H](O)[C@H](O)C(=O)OC
InChI
1S/C6H10O6/c1-11-5(9)3(7)4(8)6(10)12-2/h3-4,7-8H,1-2H3/t3-,4-/m0/s1
PVRATXCXJDHJJN-IMJSIDKUSA-N
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)