163457
(+)-Dimethyl L-tartrate
99%
Sinonimo/i:
L-(+)-Tartaric acid dimethyl ester
Saggio
99%
Stato
solid
Attività ottica
[α]22/D +21°, c = 2.5 in H2O
Purezza ottica
ee: ≥99% (GLC)
P. ebollizione
163 °C/23 mmHg (lit.)
Punto di fusione
57-60 °C (dec.) (lit.)
Densità
1.238 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ester
hydroxyl
Stringa SMILE
COC(=O)[C@H](O)[C@@H](O)C(=O)OC
InChI
1S/C6H10O6/c1-11-5(9)3(7)4(8)6(10)12-2/h3-4,7-8H,1-2H3/t3-,4-/m1/s1
PVRATXCXJDHJJN-QWWZWVQMSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
It may be used in the synthesis of the following chiral ligands for use in asymmetric synthesis:
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?