226122
2-Bromomethyl-1,3-dioxolane
96%
Sinonimo/i:
Bromoacetaldehyde ethylene acetal
Saggio
96%
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.482 (lit.)
P. ebollizione
80-82 °C/27 mmHg (lit.)
Densità
1.613 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
bromo
ether
Stringa SMILE
BrCC1OCCO1
InChI
1S/C4H7BrO2/c5-3-4-6-1-2-7-4/h4H,1-3H2
CKIIJIDEWWXQEA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
143.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
62 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?