Information on the post-treatment conditions of this platinum on alumina is proprietary and cannot be shared.
205966
Platinum on alumina
extent of labeling: 1 wt. % loading, powder
Sinonimo/i:
Pt/Al2O3
Stato
powder
Livello qualitativo
Impiego in reazioni chimiche
core: platinum
reagent type: catalyst
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Grado di funzionalizzazione
1 wt. % loading
Categoria alternativa più verde
, Enabling
Stringa SMILE
[Pt]
InChI
1S/Pt
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
-
What are the post-treatment(calcination) conditions after catalyst synthesis?
1 answer-