311324
Platinum on alumina
extent of labeling: 5 wt. % loading, -325 mesh, powder
Sinonimo/i:
Pt/Al2O3
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
core: platinum
reagent type: catalyst
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Grado di funzionalizzazione
5 wt. % loading
Area superficiale
>250 m2/g
Dimensione particelle
-325 mesh
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
[Pt]
InChI
1S/Pt
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- in the hydrodechlorination of chlorobenzenes
- oxidation, reduction, and decomposition
- in methanol steam reforming
- hydrocarbon combustion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials