520691
Platinum on silica
extent of labeling: 1 wt. % loading, granular, dry
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
dry
granular
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: platinum
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Grado di funzionalizzazione
1 wt. % loading
Categoria alternativa più verde
, Enabling
Stringa SMILE
[Pt]
InChI
1S/Pt
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- a substrate for the preparation of zinc oxide (ZnO) nanopillar arrays
- an electrocatalyst for methanol oxidation
- in the formation of nanospheres for catalytic hydrogen production
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Proton exchange membrane (PEM) fuel cells operate at relatively low temperatures and are composed of two electrodes and a conductive elecrolyte.