Documenti fondamentali
369632
Sigma-Aldrich
Trifluoromethanesulfonic acid-d
98 atom % D
Sinonimo/i:
Deuterotrifluormethansulfonic acid, Triflic acid-D
Scegli un formato
1 G
CHF 59.50
5 G
CHF 159.00
10 G
CHF 277.00
CHF 59.50
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
CHF 59.50
5 G
CHF 159.00
10 G
CHF 277.00
About This Item
Formula condensata:
CF3SO3D
Numero CAS:
Peso molecolare:
151.08
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
ID PubChem:
NACRES:
NA.12
CHF 59.50
Check Cart for Availability
Richiedi maggiori informazioni
Purezza isotopica
98 atom % D
Stato
liquid
P. ebollizione
162 °C (lit.)
Densità
1.708 g/mL at 25 °C (lit.)
Spostamento di massa
M+1
Stringa SMILE
[2H]OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/CHF3O3S/c2-1(3,4)8(5,6)7/h(H,5,6,7)/i/hD
ITMCEJHCFYSIIV-DYCDLGHISA-N
Confezionamento
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)