Documenti fondamentali
161535
Sigma-Aldrich
N-(2-Hydroxyethyl)ethylenediaminetriacetic acid trisodium salt hydrate
99%
Sinonimo/i:
Trisodium HEDTA hydrate
Scegli un formato
100 G
CHF 36.40
1 KG
CHF 147.00
3 KG
CHF 309.00
CHF 36.40
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 G
CHF 36.40
1 KG
CHF 147.00
3 KG
CHF 309.00
About This Item
Formula condensata:
HOCH2CH2N(CH2CO2Na)CH2CH2N(CH2CO2Na)2 · xH2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
344.20 (anhydrous basis)
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
CHF 36.40
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99%
Stato
solid
Punto di fusione
288 °C (dec.) (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
O.[Na+].[Na+].[Na+].OCCN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H18N2O7.3Na.H2O/c13-4-3-11(5-8(14)15)1-2-12(6-9(16)17)7-10(18)19;;;;/h13H,1-7H2,(H,14,15)(H,16,17)(H,18,19);;;;1H2/q;3*+1;/p-3
FHGJYTNPLCNRLG-UHFFFAOYSA-K
Applicazioni
N-(2-Hydroxyethyl)ethylenediaminetriacetic acid trisodium salt hydrate can be used as a complexing agent in combination with thiourea and its derivatives to enhance the deposition rate of electroless copper plating solutions.[1]
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
The acceleration of nonformaldehyde electroless copper plating
Li J and Kohl PA
Journal of the Electrochemical Society, 149(12), C631-C636 (2002)