15224
Bis(trifluorometano)sulfonimide
puriss., ≥99.0% (19F-NMR)
Sinonimo/i:
Bis(trifluorometilsulfonil)ammina, Litio bistrifluorometansulfonimidato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
puriss.
Saggio
≥99.0% (19F-NMR)
Forma fisica
powder
Impurezze
≤1% water
Punto di fusione
234-238 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 10 mg/mL, clear, colorless
Stringa SMILE
[Li]N(S(=O)(=O)C(F)(F)F)S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2F6NO4S2.Li/c3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;/q-1;+1
QSZMZKBZAYQGRS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges