774138
Lithium difluoro(oxalato)borate
Sinonimo/i:
LIDFOB, LIF2OB, LIFOB, LIODFB, Lithium difluoro(ethanedioato)borate, Lithium oxalatodigluoroborate
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
powder
Livello qualitativo
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Punto di fusione
265-271 °C
applicazioni
battery manufacturing
Categoria alternativa più verde
, Enabling
Stringa SMILE
F[B-]1(OC(C(O1)=O)=O)F.[Li+]
InChI
1S/C2BF2O4.Li/c4-3(5)8-1(6)2(7)9-3;/q-1;+1
MEDDCIKGDMDORY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
✔ Increases battery life
✔ Stabilizes SEI layer
✔ Suitable for fast charging and low temperatures
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
I clienti hanno visto anche
Articoli
Solid-state Li batteries: Review of solid electrolytes, ion conduction, structures, and electrochemical processes.
Li-ion batteries are currently the focus of numerous research efforts with applications designed to reduce carbon-based emissions and improve energy storage capabilities.
Lithium-ion batteries offer high energy density and cyclic performance for portable electronic devices.
The critical technical challenges associated with the commercialization of electric vehicle batteries include cost, performance, abuse tolerance, and lifespan.
Contenuto correlato
Le batterie, le celle a combustibile e i supercondensatori sono dispositivi per la conversione e l’immagazzinamento di energia, che sfruttano l’energia elettrochimica prodotta all’interfaccia elettrodo/elettrolita e il trasporto separato di ioni ed elettroni.
Batteries, fuel cells, and supercapacitors rely on electrochemical energy production. Understand their operation and electron/ion transport separation.