13112
Magnesium
powder, ≥99%
Sinonimo/i:
Magnesium element
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
1 mmHg ( 621 °C)
Saggio
≥99%
Forma fisica
powder
Temp. autoaccensione
950 °F
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
Resistività
4.46 μΩ-cm, 20°C
Impurezze
≤0.05% insoluble in HCl
P. eboll.
1090 °C (lit.)
Punto di fusione
648 °C (lit.)
Densità
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
Fe: ≤500 mg/kg
Stringa SMILE
[Mg]
InChI
1S/Mg
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
- Titanium alloy hydride powder by the reduction of upgraded titania slag (UGS) under hydrogen atmosphere.
- Ultrafine metallic iron (bcc-Fe) powders from hematite (α-Fe2O3) by ball-milling process.
It can also be used as a reducing agent in ruthenium(III) complex catalyzed atom-transfer radical addition (ATRA) and cyclization (ATRC) reactions. Magnesium does not generate free radicals but it generates and regenerates the catalytically active ruthenium(II) species.
Risultati analitici
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Water-react 2
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
I clienti hanno visto anche
Articoli
Mechanochemical Effect of Severe Plastic Deformations: Metal Alloys, Hydrides and Molecular Solids