935832
Lithium bis(fluorosulfonyl)imide
99.9% trace metals basis, battery grade
Sinonimo/i:
"Imidodisulfuryl fluoride, lithium salt", Ionel LF 101, LiFSI, Lithium bis(fluorosulfonyl)amide, Lithium bis(fluorosulfonyl)imido, Lithium imidodisulfuryl fluoride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
battery grade
Livello qualitativo
Descrizione
Application: Battery manufacturing
Saggio
99.9% trace metals basis
Forma fisica
powder
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Punto di fusione
140 °C
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤10 ppm
Cationi in tracce
K: ≤10 ppm
Na: ≤5 ppm
applicazioni
battery manufacturing
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
FS([N-]S(F)(=O)=O)(=O)=O.[Li+]
InChI
1S/F2NO4S2.Li/c1-8(4,5)3-9(2,6)7;/q-1;+1
VDVLPSWVDYJFRW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3