271020
1,3-diossolano
anhydrous, contains ~75 ppm BHT as inhibitor, 99.8%
Sinonimo/i:
Etilen glicole metil etere, Formaldeide etilene acetale
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.6 (vs air)
Tensione di vapore
70 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99.8%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
525 °F
contiene
~75 ppm BHT as inhibitor
Impurezze
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
Residuo dopo evaporazione
<0.0005%
Indice di rifrazione
n20/D 1.401 (lit.)
P. eboll.
75-76 °C/1.013 hPa
Punto di fusione
−95 °C (lit.)
Densità
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C1COCO1
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-5-3-4-1/h1-3H2
WNXJIVFYUVYPPR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Per l′estrazione da biomassa del poli(3-idrossibutirrato) (PHB), biodegradabile.
- Per la produzione di dispersioni stabili di nanotubi di carbonio a parete multipla (MWCNT) per la sintesi di elettrodi al carbonio vetroso modificati.
- Per la sintesi di copolimeri di poliossimetilene via copolimerizzazione cationica, a partire da 1,3,5-triossano in presenza di maghnite-H+ come catalizzatore.
È usato anche come reagente nella preparazione dell′elettrolita a stato quasi solido poli(1,3-diossolano) via reazioni di polimerizzazione per apertura d′anello catalizzate da Sc(OTf)3.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
26.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-3 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?