SRP0215
PTP1B full length Active human
recombinant, expressed in E. coli, aqueous solution, ≥55% (SDS-PAGE)
Synonyme(s) :
PTPN1, Protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human
Produit recombinant
expressed in E. coli
Pureté
≥55% (SDS-PAGE)
Forme
aqueous solution
Poids mol.
76 kDa
Conditionnement
pkg of 20 μg
Conditions de stockage
(Tightly closed)
avoid repeated freeze/thaw cycles
Concentration
1.65 mg/mL
Technique(s)
inhibition assay: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Informations sur le gène
human ... PTPN1(5770)
Description générale
The gene PTPN1 (protein tyrosine phosphatase-1B) is mapped to human chromosome 20q13.13 and encodes a member of the protein tyrosine phosphatase (PTP) family. The open reading frame of 1305 bp encodes a protein of 435 amino acids. It is localized at the cytoplasmic side of the endoplasmic reticulum. PTP1B is characterized by a phosphatase catalytic domain and a proline-rich domain.
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Forme physique
Notes préparatoires
Anticorps
Inhibiteur
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable