Documents
20-106
Sigma-Aldrich
pNPP (phosphate de p-nitrophényle)
Synonyme(s) :
Nitrophenyl phosphate, p-Nitrophenyl phosphate, pNPP substrate
About This Item
Code UNSPSC :
41116012
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.41
Forme
solid
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
activity assay: suitable (phosphatase)
Conditions d'expédition
wet ice
Catégories apparentées
Application
Domaine de recherche
Tous
Permet de détecter l'activité de la phosphatase par hydrolyse de la pNPP.
Conditionnement
2 pastilles de 5 mg
Qualité
Produit évalué en routine à l'aide de l'un des kits suivants : kit de dosage PTP 1, kit de dosage PTP 2, kit de dosage Ser/Thr Phosphatase 1 ou kit de dosage Phosphatase Alcaline/Acide
Forme physique
Pastille
Stockage et stabilité
2 ans à 4 °C
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Anna C E Shafe et al.
Therapeutic advances in gastroenterology, 4(6), 343-363 (2011-11-02)
Despite the high prevalence of constipation and its related public health implications, there is relatively little research available on the condition from large epidemiological studies. The aim of this study was to investigate the epidemiology of general practitioner (GP)-diagnosed constipation
Rhiannon R Penkert et al.
Obesity (Silver Spring, Md.), 28(9), 1631-1636 (2020-08-12)
Individuals with obesity suffer from an increased susceptibility to severe respiratory viral infections and respond poorly to vaccinations, making it imperative to identify interventions. Recent evidence suggesting that obesity leads to tissue-specific vitamin A deficiency led to an investigation of
Effect of platelet activating factor (PAF) supplementation in semen extender on viability and ATP content of cryopreserved canine spermatozoa.
W Kordan,M Lecewicz,R Strzezek,A Dzieko?ska,L Fraser
Polish Journal of Veterinary Sciences null
Elif Duman et al.
ACS biomaterials science & engineering, 5(9), 4750-4763 (2019-09-09)
Hydroxyapatite (HAP) is the major biomineral of bone. Despite the large number of studies addressing HAP formation, a fundamental understanding of the critical roles of HAP-forming proteins in vitro is needed. Effects of two HAP-interacting proteins, osteocalcin (OCN) and osteopontin
Enzyme immunoassay ELISA and EMIT.
E Engvall
Methods in enzymology, 70(A), 419-439 (1980-01-01)