Principaux documents
14-646-M
Sigma-Aldrich
TCPTP Protein, 10 µg
Un-tagged, recombinant, human TCPTP, amino acids 1-341. For use in Phosphatase Assays.
10 μG
414.00 CHF
414.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 μG
414.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
12352202
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.32
414.00 CHF
Date d'expédition estimée le28 mai 2025
Devis pour commande en gros
Source biologique
human
Niveau de qualité
100
300
Produit recombinant
expressed in E. coli
Poids mol.
Mw 39.7 kDa
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
activity assay: suitable (phosphatase)
Numéro d'accès UniProt
Informations sur le gène
human ... PTPN2(5771)
Description générale
Product Source: Human TCPTP, expressed in E. coli cells.
Un-tagged, recombinant, human TCPTP, amino acids 1-341.
Actions biochimiques/physiologiques
Protein Target: TCPTP
Qualité
Routinely evaluated by dephosphorylation of DiFMUP.
Autres remarques
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable