523763
2,6-Naphthalenedicarboxylic acid
99%
Synonyme(s) :
2,6-Naphthalic acid
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Pf
>300 °C (lit.)
Autre catégorie plus écologique
, Enabling
Chaîne SMILES
OC(=O)c1ccc2cc(ccc2c1)C(O)=O
InChI
1S/C12H8O4/c13-11(14)9-3-1-7-5-10(12(15)16)4-2-8(7)6-9/h1-6H,(H,13,14)(H,15,16)
Clé InChI
RXOHFPCZGPKIRD-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... PTPN1(5770)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable