C6423
α-Chymotrypsin from bovine pancreas
suitable for protein sequencing, salt-free, lyophilized powder
About This Item
Produits recommandés
Qualité
Proteomics Grade
Niveau de qualité
Forme
salt-free, lyophilized powder
Poids mol.
25 kDa
Adéquation
suitable for protein sequencing
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
cow ... CTRB1(618826)
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Protein Identification by mass spectrometry (MS)
- The isolation and characterization of myosin heavy chains
- Toxin preparation
- The incubation of infected and uninfected cells for analysis of cellular proteins by SDS-PAGE
Actions biochimiques/physiologiques
Définition de l'unité
Autres remarques
Inhibiteur
Substrat
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Articles
Method development for protein fingerprinting of AAV serotype 5 using both intact mass analysis and peptide mapping, to determine critical quality attributes for gene therapy, utilizing three different columns.
Analytical Enzyme Chymotrypsin: Chymotrypsin is produced in the acinar cells of the pancreas as the inactive precursor, chymotrypsinogen.