230900
Chymotrypsin, Human Pancreas
Natiave chymotrypsin from human pancreas. Pancreatic digestive enzyme. Increased levels of this enzyme and/or its zymogen have been found in serum of individuals with cystic fibrosis.
Synonyme(s) :
Chymotrypsin, Human Pancreas
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
human pancreas
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (SDS-PAGE)
Forme
lyophilized
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Solubilité
ice cold 1 mM HCl: soluble
Activité étrangère
Trypsin, none detected (when assayed against N-benzyl-L-arginine-p-nitroanilide)
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1