Principaux documents
15861
Supelco
Citral
analytical standard
Synonyme(s) :
3,7-Dimethyl-2,6-octadienal, Geranial and neral mixture
1 ML
54.10 CHF
54.10 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
54.10 CHF
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)=CHCHO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.23
Beilstein:
1721871
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
85151701
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
54.10 CHF
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
5 (vs air)
Pression de vapeur
0.2 mmHg ( 200 °C)
Essai
≥98.0% (sum of cis and trans, GC)
48.0-52.0% (cis)
48.0-52.0% (trans)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Indice de réfraction
n20/D 1.487-1.489
n20/D 1.488 (lit.)
pb
229 °C (lit.)
Densité
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[H]C(=O)C=C(C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7-8H,4,6H2,1-3H3
Clé InChI
WTEVQBCEXWBHNA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Geranial : Neral 1:1
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
208.4 °F - DIN 51758
Point d'éclair (°C)
98 °C - DIN 51758