1.05033
Hydroxyde de potassium
pellets for analysis EMSURE®
Synonyme(s) :
Potasse caustique
About This Item
Produits recommandés
Agence
suitable for SM 5210
Niveau de qualité
Pression de vapeur
1 mmHg ( 719 °C)
Gamme de produits
EMSURE®
Pureté
≥85.0% KOH basis (acidimetric)
Forme
solid
Puissance
333 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
14 (20 °C, 56 g/L in H2O)
Pf
361 °C (lit.)
Solubilité
1130 g/L
Traces d'anions
carbonate (K2CO3): ≤1.0%
chloride (Cl-): ≤0.005%
phosphate (PO43-): ≤0.0005%
silicate (as SiO2): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.0005%
Traces de cations
Al: ≤0.001%
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0002%
Fe: ≤0.0005%
N: ≤0.0005%
Na: ≤0.5%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0025%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Clé InChI
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Carbonate (exprimé en K₂CO₃) : ≤ 1,0 %
Chlorure (Cl) : ≤ 0,005 %
Phosphates (PO₄) : ≤ 0,0005 %
Silicates (SiO₂) : ≤ 0,005 %
Sulfates (SO₄) : ≤ 0,0005 %
Azote total (N) : ≤ 0,0005 %
Métaux lourds (exprimé en Pb) : ≤ 0,0005 %
Al (aluminium) : ≤ 0,001 %
Ca (calcium) : ≤ 0,001 %
Cu (cuivre) : ≤ 0,0002 %
Fe (fer) : ≤ 0,0005 %
Na (sodium) : ≤ 0,5 %
Ni (nickel) : ≤ 0,0005 %
Pb (plomb) : ≤ 0,0005 %
Zn (zinc) : ≤ 0,0025 %
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
EMSURE® Grade Inorganic Solvents and Reagents offer exceptional purity and quality control, ensuring reliable, compliant results for regulated analyses.
Contenu apparenté
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.