43318
Citral
analytical standard
Synonyme(s) :
3,7-Dimethyl-2,6-octadienal, Geranial and neral mixture
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Densité de vapeur
5 (vs air)
Pression de vapeur
0.2 mmHg ( 200 °C)
Pureté
≥95.0% (cis + trans, GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.487-1.489
n20/D 1.488 (lit.)
Point d'ébullition
229 °C (lit.)
Densité
0.888 g/mL at 25 °C (lit.)
Adéquation
conforms to structure for Proton NMR spectrum
Application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[H]C(=O)C=C(C)CC\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H16O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7-8H,4,6H2,1-3H3
Clé InChI
WTEVQBCEXWBHNA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Essential oils using reversed-phase high performance liquid chromatography with photodiode array detection (RP-HPLC-PDA), further confirmed by gas-chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS).
- Cymbopogon citratus volatile oil using high performance liquid chromatography with UV detection (HPLC-UV) and gas chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS).
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
208.4 °F - DIN 51758
Point d'éclair (°C)
98 °C - DIN 51758
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?