Principaux documents
1.46766
Millipore
ReadyPlate 55 KIT Slanetz&Bartley ISO 7899
for Enterococcus spp., suitable for filtration, box of 150 sets (55 mm plate and EZ-PAK membrane filter)
About This Item
Code UNSPSC :
41106217
Nomenclature NACRES :
NA.74
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
gridded white mixed cellulose esters (MCE) membrane
Caractéristiques
ready-to-use
Conditionnement
box of 150 sets (55 mm plate and EZ-PAK membrane filter)
Fabricant/nom de marque
ReadyPlate
Application(s)
filtration
food and beverages
microbiology
Température de stockage
15-25°C
Adéquation
Enterococcus spp.
Catégories apparentées
Description générale
Application: Detection and enumeration of intestinal enterococci in water using membrane filtration method acc. to ISO
Packaging: 55 mm plate and EZ PAK membrane filter (150 sets per box)
Synonym: m-Enterococcus Agar acc. Slanetz and Bartley, Enterococcus Selective Agar
Informations légales
READYPLATE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13