1.46765
ReadyPlate 55 Slanetz&Bartley ISO 7899
for Enterococcus spp., suitable for filtration, diam. 55 mm, box of 20 plates
About This Item
Produits recommandés
Agence
ISO 7899
Gamme de produits
ReadyPlate™
Forme
plate (ready-to-use)
Caractéristiques
ready-to-use
Conditionnement
box of 20 plates
Diamètre
55 mm
Application(s)
filtration
food and beverages
microbiology
Température de stockage
15-25°C
Adéquation
Enterococcus spp.
Catégories apparentées
Description générale
Application: Detection and enumeration of intestinal enterococci in water, Membrane filtration method
Packaging: 55 mm plate (20 plates per box)
Synonym: m-Enterococcus Agar acc. Slanetz and Bartley, Enterococcus Selective Agar
Packaging: 55 mm plate (20 plates per box)
Synonym: m-Enterococcus Agar acc. Slanetz and Bartley, Enterococcus Selective Agar
Informations légales
READYPLATE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2