Merck
Toutes les photos(9)
Principaux documents
MMHAWG124
Millipore
Unité de filtration Milliflex Oasis®
pore size 0.45 μm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter, volume 100 mL
Synonyme(s) :
Dispositif de filtration stérile sur membrane constitué d’une membrane quadrillée en esters de cellulose destiné aux tests de biocharge
24 UNIT
278.00 CHF
278.00 CHF
Check Cart for Availability
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
24 UNIT
278.00 CHF
About This Item
Code UNSPSC :
41116129
Nomenclature NACRES :
NB.24
278.00 CHF
Check Cart for Availability
Demander des informations complémentaires
Matériaux
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE) membrane
styrene-butadiene device
white filter
Niveau de qualité
Agence
EP, USP, JP
Stérilité
electron beam irradiated
Caractéristiques
ready-to-use
Conditionnement
pack of 24
Fabricant/nom de marque
Milliflex Oasis®
Capacité
100 mL
Diam. du filtre
49 mm
Capacité de l'entonnoir
100 mL
Volume
100 mL
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Adéquation
suitable for (suitable for solid cultivation)
Application(s)
bioburden testing
cosmetics
pharmaceutical
water monitoring
Compatibilité
for use with Milliflex Oasis® System
Description générale
L'entonnoir MILLIFLEX OASIS® est une unité de filtration irradiée par un faisceau d'électrons prête à l'emploi, qui allie un entonnoir de 100 ml et un filtre membrane quadrillé en un seul et même dispositif, offrant une solution complète pour les tests de biocharge. Cette unité de filtration est constituée d'un copolymère styrène-butadiène. La membrane en esters de cellulose est blanche, quadrillée, de 0,45 µm de dimension de pores et de 49 mm de diamètre. L'unité de filtration Milliflex Oasis® présente une surface de filtration presque deux fois plus importante que celle des membranes classiques, ce qui permet une filtration plus rapide. De plus, l'entonnoir peut être détaché facilement du filtre membrane, sans avoir besoin d'outils. La forme convexe du filtre membrane après filtration permet de vérifier son intégrité tout en empêchant le piégeage de bulles d'air lorsqu'elle est placée sur un milieu de culture.
La fonctionnalité MILLIFLEX® PROTACT protège vos échantillons d'une contamination secondaire et assure un contact optimal entre la membrane et la gélose, ce qui permet d'obtenir les résultats les plus fiables. Le filtre membrane scellé breveté empêche le phénomène de contournement souvent observé avec d'autres systèmes de filtration et assure une lecture précise.
La fonctionnalité MILLIFLEX® AZURE associe un entonnoir transparent et des indicateurs de niveau de remplissage présents tout autour de l'entonnoir pour un remplissage facile sous n'importe quel angle. La conception innovante de l'unité de filtration empêche les fuites ou le contournement de la membrane par l'échantillon afin de garantir la filtration du volume d'échantillon requis.
La fonctionnalité MILLIFLEX® RACK&STACK comprend également un couvercle verrouillé pour garantir un transport et une incubation en toute sécurité.
Application
L'entonnoir MILLIFLEX OASIS® de 100 ml trouve son application dans les tests de biocharge, le contrôle de la qualité de l'eau et les analyses microbiologiques classiques de la bière et de l'eau en bouteille. Il est très utilisé dans l'industrie pharmaceutique et l'industrie cosmétique.
Informations légales
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Articles
Milliflex Oasis® system monitors bioburden in various samples, increasing lab productivity.