HAWG047S6
Filtres S-Pak, 0,45 µm, 47 mm, blancs, quadrillés
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 47 mm, white gridded membranes for microbiological analysis
Synonyme(s) :
Filtre membrane S-Pak®, Filtres membranes, Membranes semi-perméables
Produits recommandés
Matériaux
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE)
white filter
Agence
ISO 7704
Stérilité
sterile; ethylene oxide treated
Caractéristiques
easily wetted with water
Fabricant/nom de marque
S-Pak®
Diam. du filtre
47 mm
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Entrée
sample type beverage(s)
sample type cider
sample type food(s)
sample type sport drink
sample type soft drink
sample(s) (environmental)
sample type cosmetics
sample type beer
sample type bottled water
sample type wine
Application(s)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
environmental
food and beverages
industrial qc
Compatibilité
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Les clients ont également consulté
Articles
New microbiological standards for fruit juices focus on detecting Alicyclobacillus spp. using BAT broth and agar.
Contenu apparenté
S-Pak® membrane filters for microbial bioburden testing