Principaux documents
EZHAWG474
Millipore
Membranes EZ-Pak, 0,45 µm, 47 mm, blanches, quadrillées
mixed cellulose esters (MCE), pore size 0.45 μm, filter diam. 47 mm, gridded white filter, suitable for bioburden testing, input: beverage(s), bottled water
Synonyme(s) :
Filtre membrane EZ-Pak®, Filtres membranes, Membranes semi-perméables
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
gridded filter
gridded white filter
mixed cellulose esters (MCE)
Niveau de qualité
Agence
ISO 7704
Description
General microbiological analysis
Stérilité
sterile; ethylene oxide treated
Caractéristiques
easily wetted with water
hydrophilic
individually wrapped
Fabricant/nom de marque
EZ-Pak®
Diam. du filtre
47 mm
Matrice
MF-Millipore
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Entrée
sample type beverage(s)
sample type bottled water
sample type soft drink
sample type sport drink
sample type cosmetics
sample(s) (environmental)
sample type pharmaceutical(s)
sample type beer
sample type wine
sample type food(s)
sample type cider
Application(s)
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
Compatibilité
for use with EZ-Fit® Filtration Unit
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
Ces filtres EZ-Pak sont constitués d'une membrane en esters de cellulose blanche, quadrillée, à pores de 0,45 μm mesurant 47 mm de diamètre. Ils offrent de très bons taux de récupération et conviennent bien aux analyses microbiologiques classiques. En alliant une facilité de manipulation inégalée aux avantages des membranes stériles, prêtes à l'emploi et conditionnées sous emballage individuel, les membranes EZ-Pak et leur distributeur constituent une révolution pour la manipulation des filtres dans la filtration sur membrane (MF).
Application
Ces filtres sont utilisés dans les laboratoires cliniques, le contrôle qualité industriel, les analyses environnementales ainsi que dans les industries cosmétique, pharmaceutique et agroalimentaire : analyse microbiologique de la bière, de l'eau en bouteille, du cidre, des boissons pour sportifs et du vin par filtration sur membrane.
Informations légales
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EZ-PAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Articles
New microbiological standards for fruit juices focus on detecting Alicyclobacillus spp. using BAT broth and agar.
Contenu apparenté
A touch-free membrane filter dispenser can streamline your membrane filtration testing workflow. Use with EZ-Pak® filter membranes for high-volume sampling.