Abwasser- und Prozesswasseruntersuchung
Die Aufbereitung von Abwasser und Prozesswasser ist notwendig, um die öffentliche Gesundheit und die Umwelt zu schützen sowie die Effizienz industrieller Prozesse aufrechtzuerhalten. Eine regelmäßige analytische Untersuchung von Abwasser zu unterschiedlichen Prozessschritten der Aufbereitung wird von den meisten Aufsichtsbehörden gefordert. Ebenso wird typischerweise der Chemikaliengehalt von Prozesswasser, das in Boiler- oder Kühlsystemen verwendet wird, analysiert.
Ausgewählte Kategorien
Entdecken Sie unsere Lösungen der Marke Spectroquant®: Geräte, Software, Testsätze und Zubehör. Von Anfang bis Ende schnelle und präzise Ergebnisse, gepaart mit benutzerfreundlicher Handhabung.
Erreichen Sie präzise Trennvorgänge mit unserem umfassenden Angebot an HPLC-Säulen. Verbessern Sie Retention, Auflösung und Selektivität. Bestellen Sie noch heute!
Certified Reference Materials: CRM für forensische, klinische und pharmazeutische Prüfungen sowie für die Umweltanalytik und für Prüfungen von Lebensmitteln und Getränken.
Erzielen Sie leistungsstarke GC-Analysen mit unseren Säulen, Verbrauchsmaterialien und Zubehör. Entdecken Sie das Angebot von Supelco®.
NGS-Methoden im Überblick
Da die Methodik und die Reagenzien für NGS ständig weiterentwickelt werden, stehen den Forschern inzwischen zahlreiche NGS-Systeme zur Verfügung. Häufig verwendete Plattformen umfassen mehrere kritische Schritte im NGS-Workflow. Hierzu gehören Proben- oder Bibliotheksvorbereitung, Clustergenerierung, Sequenzierung und Datenanalyse. Die Probenvorbereitung umfasst in der Regel entweder eine DNA-Amplifikation oder die Zugabe von Sequenz-Linkern oder Adaptoren. Die Clusterbildung der einzelnen DNA-Sequenzen erfolgt, wenn die DNA, die den kovalent gebundenen Linker enthält, an eine feste Oberfläche für die Brücken-PCR-Amplifikation hybridisiert, oder durch alternative Methoden wie die Emulsions-PCR. Darüber hinaus gibt es viele DNA-Sequenzierungsmethoden, darunter die Sequenzierung durch Ligation, die Sequenzierung durch Synthese, die Pyrosequenzierung und die Ionen-Halbleiter-Sequenzierung. Jede Sequenzierungsmethode umfasst unterschiedliche Reaktionsschritte und chemische Verfahren, durch die letztlich die Länge der einzelnen Sequenzen (Leseweiten), die Fehlerquote und die Reagenzienkosten bestimmt werden.
Analytische Ansätze für die Analyse von NGS-Daten
Eine letzte Komponente aller NGS-Workflows ist der kritische Schritt der Datenanalyse, der nach der Sequenzierung erfolgt. Während alle NGS-Plattformen und Workflows eine enorme Menge an digitalen Informationen produzieren, die auf Computern erfasst werden, muss der Rohdatensatz von Bioinformatikern analysiert werden, die eine ständig wachsende Anzahl von Analysetools für das Read-Alignment und Mapping einsetzen, wie Bowtie, Galaxy und viele andere. Viele der Entwicklungen auf dem Gebiet der NGS-Technologien sind das Ergebnis des Zusammenschlusses zahlreicher wissenschaftlicher Fachgebiete, um die Analyse und Interpretation derart großer Datensätze zu entwickeln und zu optimieren. Abhängig von den spezifischen Anwendungserfordernissen können Forscher mit diesen leistungsstarken Werkzeugen nun ganze Genome, Exome oder Transkriptome für Grundlagen- und Krankheitsforschungsstudien sequenzieren.
Besuchen Sie unsere Dokumentensuche, wo Sie Datenblätter, Zertifikate und technische Dokumentation finden.
Zugehörige Artikel
- Wir sind weltweit führend in der Life-Science-Industrie und stellen Testsätze für die Messung zahlreicher Analyten her. Water Online sprach mit uns über die Fortschritte bei der Messung des chemischen Sauerstoffbedarfs.
- Mesoporous silica used in wastewater remediation, air cleaning, catalysis, bio-catalysis, and drug delivery.
- Dieser Testsatz für Gesamtstickstoff ist schneller, sicherer und genauer und kostet weniger als die herkömmliche Methode. Der Testsatz für die Gesamtstickstoffanalyse wurde entwickelt, um Anwendern eine Testmethode für die Bestimmung des Gesamtstickstoffgehalts sowohl in Prozesswasser als auch Abwasser zur Verfügung zu stellen.
- Harnstoff in Wasser und Abwasser, enzymatische Bestimmung – Photometrische Bestimmung mit der Indophenolblau-Methode nach Spaltung des Harnstoffs
- Schritt-für-Schritt-Beschreibung für die genaue Bestimmung von Ammonium in Abwasser mit Neßlers Reagenz oder Indophenolblau mittels Reflectoquant® System und Teststäbchen.
- Alle anzeigen (40)
Zugehörige Protokolle
- Der Millipore® Patch Testsatz ist ein tragbarer Testsatz für die Entnahme und Prüfung von Hydraulikflüssigkeiten, Bulk-Chemikalien, Kesselwasser und Schmierölen. Der Testsatz enthält Verbrauchsmaterialien für 100 Tests.
- Triclosan wurde in der Ableitung einer Kläranlage mittels HPLC und anschließendem UV- und MS/MS-Nachweis ermittelt.
- Die Effizienz von Industrieanlagen und -ausrüstungen ist eine der Grundvoraussetzungen für eine nachhaltige Wirtschaftstätigkeit. Ein vermeidbares Problem sind unerwünschte Ablagerungen in Rohren, Kesseln und Turbinen, deren Hauptursache Silicat ist. Durch schnelle und empfindliche Tests ist es möglich, die Kontrolle über diese Problematik sicherzustellen.
- Quantifizierung von Selen in Wasser mit diesem photometrischen Test und einer klaren, gefilterten Probe zur Messung der Ergebnisse bei 445 nm.
- Schritt-für-Schritt-Beschreibung der photometrischen Bestimmung von Ammoniumionen in Abwasser mit Spectroquant® Testsätzen und Spektralphotometer.
- Alle anzeigen (18)
Mehr Artikel und Protokolle finden
Wie wir weiterhelfen können
Sollten Sie Fragen haben, reichen Sie bitte eine Anfrage beim Kundensupport
ein oder sprechen Sie mit unserem Kundenservice:
E-Mail [email protected]
oder telefonisch unter +1 (800) 244-1173
Weitere Unterstützung
- Chromatogram Search
Use the Chromatogram Search to identify unknown compounds in your sample.
- Rechner & Apps
Web-Toolbox - wissenschaftliche Forschungstools und Informationsquellen für die Bereiche analytische Chemie, Life Science, chemische Synthese und Materialwissenschaft.