Merck
173018
Supelco
Prove 600 Spectrophotometer
suitable for UV/Vis spectroscopy, Spectroquant®
About This Item
UNSPSC-Code:
41116116
NACRES:
SE.11
product name
Prove 600, suitable for UV/Vis spectroscopy, Spectroquant®
Produktlinie
Spectroquant®
Qualitätsniveau
Methode(n)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
Kompatibilität
for use with Spectroquant® Prove 600
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
no temp limit
Allgemeine Beschreibung
Ausgestattet mit einer hochwertigen UV-/Vis-Optik und der Fähigkeit, Küvetten bis zu 100 mm aufzunehmen, bietet das Spectroquant Prove 600 starke Leistung in einem kompakten Format. Das Spectroquant Prove 600 bietet ausgezeichnete Auflösung und Empfindlichkeit zur Verwendung mit Testkits und ist ideal für komplexe kinetische oder spektrale Messungen geeignet.
Die Spectroquant Prove Produktfamilie ist unsere Serie hochmoderner Spektralphotometer für die einfache Analyse von Wasser, Lebensmitteln, Getränken und Umweltproben. Alle Spectroquant Prove Geräte sind für die Verwendung von über 200 Testkits vorprogrammiert. Durch die automatische Barcodeerkennung wird sichergestellt, dass die richtigen Methodenparameter angewendet werden und dass wichtige Informationen, wie z. B. Chargennummer, Verfallsdatum und die automatische Aktualisierung von Kalibrierdaten aufgezeichnet werden, wodurch die Verwendung analytischer Testkits so einfach wie nie zuvor wird.
UV/VIS-Spektralphotometer 1,8 nm spektrale Bandbreite Spectroquant®
Rechtliche Hinweise
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ersetzt durch
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Die Analyse niedriger PO4-P-Konzentrationen in natürlichen, nicht kontaminierten Gewässern ist oft schwierig. Der photometrische Spectroquant® Test bietet eine einfach einsetzbare und empfindliche Methode zur Quantifizierung mit Ergebnissen, die mit DIN EN ISO 6878 vergleichbar sind.
Learn about the UV-spectrometric determination of the K268 nm value of olive oil, assessing the UV absorbance at 268 nm, to ensure quality and compliance with regulatory standards.
Wir sind weltweit führend in der Life-Science-Industrie und stellen Testsätze für die Messung zahlreicher Analyten her. Water Online sprach mit uns über die Fortschritte bei der Messung des chemischen Sauerstoffbedarfs.
Learn about the UV-spectrometric determination of the K270 nm value of olive oil, assessing the UV absorbance at 270 nm to ensure quality and compliance with regulatory standards.
Alle anzeigen