Wichtige Dokumente
V900252
Propylencarbonat
Vetec™, reagent grade, 98%
Synonym(e):
1,2-Propandiol, zyklisches Carbonat, 4-Methyl-1,3-dioxolan-2-one
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
reagent grade
Dampfdruck
0.13 mmHg ( 20 °C)
0.98 mmHg ( 50 °C)
Produktlinie
Vetec™
Assay
98%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
851 °F
Expl.-Gr.
14.3 %
dilution
(for analytical testing)
Brechungsindex
n20/D 1.421 (lit.)
pH-Wert
7 (20 °C, 200 g/L)
bp
240 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−55 °C (lit.)
Dichte
1.204 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
CC1COC(=O)O1
InChI
1S/C4H6O3/c1-3-2-6-4(5)7-3/h3H,2H2,1H3
InChIKey
RUOJZAUFBMNUDX-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
253.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
123 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?