Merck
540005
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-Propylencarbonat
98%
Synonym(e):
(S)-1,2-Propandiol-cyclocarbonat
Größe auswählen
5 G
CHF 134.00
CHF 134.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
CHF 134.00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C4H6O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
102.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
CHF 134.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]20/D −2°, neat
Optische Reinheit
ee: 98% (GLC)
Brechungsindex
n20/D 1.422 (lit.)
bp
240 °C (lit.)
Dichte
1.189 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carbonate
SMILES String
C[C@H]1COC(=O)O1
InChI
1S/C4H6O3/c1-3-2-6-4(5)7-3/h3H,2H2,1H3/t3-/m0/s1
InChIKey
RUOJZAUFBMNUDX-VKHMYHEASA-N
Rechtliche Hinweise
Manufactured under license by Shasun Chemicals and Drugs Limited, using Jacobsen HKR technology.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)